Merck
649023
Sigma-Aldrich
N,N′-Terephthalyliden-bis-(4-methoxyanilin)
97%
Synonym(e):
N,N′-(1,4-Phenylenedimethylidene)bis(4-methoxyaniline), N,N′-Terephthalylidenedi-p-anisidine, Terephthalbis(4-methoxyaniline), Terephthalbis(p-anisidine)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H20N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
223-227 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(cc1)\N=C\c2ccc(cc2)\C=N\c3ccc(OC)cc3
InChI
1S/C22H20N2O2/c1-25-21-11-7-19(8-12-21)23-15-17-3-5-18(6-4-17)16-24-20-9-13-22(26-2)14-10-20/h3-16H,1-2H3/b23-15+,24-16+
InChIKey
WHVPISQBOXRCHR-DFEHQXHXSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)