Merck
648930
Sigma-Aldrich
2-(3-Fluorophenyl)-3-butyn-2-ol
90%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4C(CH3)(OH)C≡CH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
90%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
32-38 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
hydroxyl
SMILES String
CC(O)(C#C)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C10H9FO/c1-3-10(2,12)8-5-4-6-9(11)7-8/h1,4-7,12H,2H3
InChIKey
OUKNBKQFUNTLNT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
206.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
97 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.