Merck
648892
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorbenzylamin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7Cl2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.579 (lit.)
bp
74-76 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
1.3172 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NCc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C7H7Cl2N/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H,4,10H2
InChIKey
AKGJLIXNRPNPCH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)