Merck
648523
Sigma-Aldrich
1-(3-Methylbenzyl)piperazin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.28
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.5400 (lit.)
bp
256-257 °C (lit.)
Dichte
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cccc(CN2CCNCC2)c1
InChI
1S/C12H18N2/c1-11-3-2-4-12(9-11)10-14-7-5-13-6-8-14/h2-4,9,13H,5-8,10H2,1H3
InChIKey
VTEOTZPEMDQENX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)