Merck
646946
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-Naphthylmagnesiumbromid -Lösung
0.5 M in THF
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H9BrMgO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.966 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc2cc([Mg]Br)ccc2c1
InChI
1S/C11H9O.BrH.Mg/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11;;/h3-8H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
SOGQGMFUEUMYJD-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-13.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-25 °C - closed cup