Merck
64685
Sigma-Aldrich
Methoxyacetaldehyd-Dimethylacetal
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
1,1,2-Trimethoxy-ethan
Größe auswählen
50 ML
329,00 €
329,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
329,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3OCH2CH(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.15
Beilstein:
741876
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
≥98.0% (GC)
329,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.392 (lit.)
n20/D 1.393
bp
56-59 °C/56 mmHg (lit.)
Dichte
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acetal
ether
SMILES String
COCC(OC)OC
InChI
1S/C5H12O3/c1-6-4-5(7-2)8-3/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
DYOZNCVZPFIXLU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
72.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)