Merck
646369
Sigma-Aldrich
6,6-Dimethylfulven
technical grade
Synonym(e):
5-(1-Methylethyliden)-1,3-cyclopentadien, 5-Isopropyliden-1,3-cyclopentadien
Größe auswählen
10 G
103,00 €
103,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
103,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.17
Beilstein:
1616308
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
103,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.548 (lit.)
bp
76-77 °C/50 mmHg (lit.)
Dichte
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C(C)=C1/C=CC=C1
InChI
1S/C8H10/c1-7(2)8-5-3-4-6-8/h3-6H,1-2H3
InChIKey
WXACXMWYHXOSIX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
109.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)