Merck
646326
Sigma-Aldrich
5-Brom-2-ethoxypyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8BrNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
32-36 °C (lit.)
SMILES String
CCOc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C7H8BrNO/c1-2-10-7-4-3-6(8)5-9-7/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
WQXZKMUZWPUZGL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
217.4 °F
Flammpunkt (°C)
103 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)