Merck
646032
Sigma-Aldrich
2-(4-Pyridyl)-thiazol-4-carbonsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)c1csc(n1)-c2ccncc2
InChI
1S/C9H6N2O2S/c12-9(13)7-5-14-8(11-7)6-1-3-10-4-2-6/h1-5H,(H,12,13)
InChIKey
COOQMBOJAAZEIR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)