Merck
645044
Sigma-Aldrich
5-(4-Methylphenyl)-isoxazol-3-carbaldehyd
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
69-73 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)-c2cc(C=O)no2
InChI
1S/C11H9NO2/c1-8-2-4-9(5-3-8)11-6-10(7-13)12-14-11/h2-7H,1H3
InChIKey
MYACDOUALUEBHR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)