Merck
644420
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxy-1-Naphthaldehyd
97%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C10H5CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
bp
214-215 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
79-83 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1c(OC)c(OC)cc2ccccc12
InChI
1S/C13H12O3/c1-15-12-7-9-5-3-4-6-10(9)11(8-14)13(12)16-2/h3-8H,1-2H3
InChIKey
VTUMHIXLEZHVEJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)