Merck
644366
Sigma-Aldrich
4-Brom-1-Indanon
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7BrO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
95-99 °C (lit.)
SMILES String
Brc1cccc2C(=O)CCc12
InChI
1S/C9H7BrO/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9(7)11/h1-3H,4-5H2
InChIKey
UVVYFYLSZIMKMC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable