Wichtige Dokumente
644218
Poly-{2,5-bis-(1,4,7,10-tetraoxaundecyl)-1,4-phenylenvinylen]
Synonym(e):
BTEM-PPV, Poly-(2,5-bis-{2-[2-(2-methoxyethoxy)-ethoxy]-ethoxy}-1,4-phenylenvinylen), Poly-[2,5-bis-(triethoxymethoxy)-1,4-phenylenvinylen]
About This Item
Form
solid
Fluoreszenz
λex 286 nm; λem 433 nm in chloroform
Allgemeine Beschreibung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)