Merck
643610
Sigma-Aldrich
Bis(1-benzotriazolyl)methanethion
97%
Synonym(e):
1,1′-(Thiocarbonyl)bis-1H-benzotriazole
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H8N6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
170-174 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
thiourea
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S=C(n1nnc2ccccc12)n3nnc4ccccc34
InChI
1S/C13H8N6S/c20-13(18-11-7-3-1-5-9(11)14-16-18)19-12-8-4-2-6-10(12)15-17-19/h1-8H
InChIKey
ZRXHYHZENMJKMG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant used as a thioacylating agent
Reactant involved in:
  • Multicomponent heterocyclization reactions
  • Synthesis of substituted thiosemicarbazides and N-hydroxythioureas
  • Guanylation of amines
Sonstige Hinweise
Thiophosgene equivalent
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)