Merck
643300
Sigma-Aldrich
3-Chlor-2,4,5-trifluorbenzoesäure
97%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H(F3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
112-116 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
fluoro
SMILES String
OC(=O)c1cc(F)c(F)c(Cl)c1F
InChI
1S/C7H2ClF3O2/c8-4-5(10)2(7(12)13)1-3(9)6(4)11/h1H,(H,12,13)
InChIKey
KBESHLYCSZINAJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)