642096
2-Mercapto-6-Methylpyridin
97%
Synonym(e):
6-Methyl-2-pyridinthiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
150-155 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cccc(S)n1
InChI
1S/C6H7NS/c1-5-3-2-4-6(8)7-5/h2-4H,1H3,(H,7,8)
InChIKey
IGZZHADAOWGUEI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves