Merck
642010
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3-Jod-5-Nitropyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3IN2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
203-207 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ncc(cc1I)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3IN2O3/c6-4-1-3(8(10)11)2-7-5(4)9/h1-2H,(H,7,9)
InChIKey
DPHDSYLWPVMRTM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)