Merck
641715
Sigma-Aldrich
N-(4,5-Dichlor-2-nitrophenyl)acetamid
97%
Synonym(e):
4′,5′-Dichlor-2′-nitroacetanilid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6Cl2N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
124-128 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6Cl2N2O3/c1-4(13)11-7-2-5(9)6(10)3-8(7)12(14)15/h2-3H,1H3,(H,11,13)
InChIKey
ZEGRPTYRAGSSBH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)