Merck
641057
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-Oxopiperazin
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H16N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
156-160 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCNC(=O)C1
InChI
1S/C9H16N2O3/c1-9(2,3)14-8(13)11-5-4-10-7(12)6-11/h4-6H2,1-3H3,(H,10,12)
InChIKey
FCMLWBBLOASUSO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable