Merck
640107
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-(trifluormethyl)-pyridin
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5F3N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
39-43 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Nc1ccc(nc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2/c7-6(8,9)5-2-1-4(10)3-11-5/h1-3H,10H2
InChIKey
IBOZOWZSXZNIHI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Employed in a covenient, one-pot, synthesis of azaindoles.[1]
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetrahedron Letters, 46, 2283-2283 (2005)