Merck
639885
Sigma-Aldrich
6-Brom-2-tetralon
97%
Synonym(e):
6-Brom-3,4-dihydro-2(1H)-Naphthalenon
Größe auswählen
5 G
137,00 €
137,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
137,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9BrO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
137,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Brc1ccc2CC(=O)CCc2c1
InChI
1S/C10H9BrO/c11-9-3-1-8-6-10(12)4-2-7(8)5-9/h1,3,5H,2,4,6H2
InChIKey
BYHKDUFPSJWJDI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)