Merck
639729
Sigma-Aldrich
trans-4-Hydroxy-β-Nitrostyrol
97%
Synonym(e):
1-Hydroxy-4-(2-nitrovinyl)-benzol, 2-(4-Hydroxyphenyl)-nitroethen, trans-4-(2-Nitrovinyl)-phenol
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H4CH=CHNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
167-171 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H7NO3/c10-8-3-1-7(2-4-8)5-6-9(11)12/h1-6,10H/b6-5+
InChIKey
CTJKRKMPTRJAIT-AATRIKPKSA-N
Angaben zum Gen
human ... EGFR(1956)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable