Merck
639249
Sigma-Aldrich
5-Fluor-2-Mercaptobenzylalkohol
97%
Synonym(e):
5-Fluor-2-mercaptophenylmethanol
About This Item
Lineare Formel:
HSC6H3(F)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
60-64 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCc1cc(F)ccc1S
InChI
1S/C7H7FOS/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3,9-10H,4H2
InChIKey
IGEXHILBHGLPBB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)