Merck
638420
Sigma-Aldrich
Benzofuran-3-acetonitril
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
bp
120 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
38-42 °C (lit.)
SMILES String
N#CCc1coc2ccccc12
InChI
1S/C10H7NO/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7H,5H2
InChIKey
BJAJKVZABJZXDC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves