Merck
638358
Sigma-Aldrich
3-Cyanbenzolsulfonsäurechlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
NCC6H4SO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
49-53 °C (lit.)
SMILES String
ClS(=O)(=O)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H4ClNO2S/c8-12(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H
InChIKey
BHNRGBRMCNHNQD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)