Merck
638323
Sigma-Aldrich
4-Fluor-2-Methylbenzoesäure
95%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CH3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
168-172 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
Cc1cc(F)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7FO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
KDXOONIQRUZGSY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)