Merck
637327
Sigma-Aldrich
Holmium(III)-Oxid
nanopowder, <100 nm avg. part. size (DLS), ≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Seltene Erde
Größe auswählen
10 G
51,00 €
51,00 €
Listenpreis102,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am31. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
51,00 €
About This Item
Lineare Formel:
Ho2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
377.86
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
51,00 €
Listenpreis102,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am31. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
nanopowder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: holmium
Durchschnittliche Teilgröße
<100 nm (DLS)
Partikelgröße
<50 nm (XRD)
mp (Schmelzpunkt)
2330 °C (lit.)
SMILES String
O=[Ho]O[Ho]=O
InChI
1S/2Ho.3O
InChIKey
JYTUFVYWTIKZGR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.