Merck
637033
Sigma-Aldrich
1,4-Didodecyl-2,5-Dijodbenzol
Synonym(e):
2,5-Didodecyl-1,4-diiodobenzene, 2,5-Dilauryl-1,4-diiodobenzene
Größe auswählen
1 G
139,00 €
139,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
139,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H52I2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
666.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
139,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
~70 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
CCCCCCCCCCCCc1cc(I)c(CCCCCCCCCCCC)cc1I
InChI
1S/C30H52I2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-27-25-30(32)28(26-29(27)31)24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25-26H,3-24H2,1-2H3
InChIKey
BONMOXZHNZXHRN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)