Merck
636290
Sigma-Aldrich
2-(p-Toluolsulfonylamino)phenylboronsäurepinakolester
97%
Synonym(e):
N-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-phenyl]-p-toluolsulfonamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H24BNO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
373.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccccc2B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C19H24BNO4S/c1-14-10-12-15(13-11-14)26(22,23)21-17-9-7-6-8-16(17)20-24-18(2,3)19(4,5)25-20/h6-13,21H,1-5H3
InChIKey
XJERZPFENBAXMZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)