Wichtige Dokumente
636231
Isoxazol-5-carbonsäurechlorid
97%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4980 (lit.)
bp
167-168 °C (lit.)
Dichte
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
SMILES String
ClC(=O)c1ccno1
InChI
1S/C4H2ClNO2/c5-4(7)3-1-2-6-8-3/h1-2H
InChIKey
NASLINFISOTVJJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?