Merck
634476
Sigma-Aldrich
Furan-3-ylethynyltrimethylsilan
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12OSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4910 (lit.)
bp
184-186 °C (lit.)
Dichte
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)C#Cc1ccoc1
InChI
1S/C9H12OSi/c1-11(2,3)7-5-9-4-6-10-8-9/h4,6,8H,1-3H3
InChIKey
YTKPUDNQUBDSHF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
149.0 °F
Flammpunkt (°C)
65 °C