Merck
634069
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-Brombenzylamin
97%
Synonym(e):
N-(tert.-Butoxycarbonyl)-2-brombenzylamin
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4CH2NHCO2C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
50-54 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
bromo
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccccc1Br
InChI
1S/C12H16BrNO2/c1-12(2,3)16-11(15)14-8-9-6-4-5-7-10(9)13/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChIKey
DFNZFCPEUDSNEO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)