Merck
179698
Sigma-Aldrich
(−)-Diaceton-2-keto-L-gulonsäure
98%
Synonym(e):
(−)-2,3:4,6-Di-O-isopropyliden-2-keto-L-gulonsäure Monohydrat, 2,3:4,6-Di-O-isopropyliden-α-L-xylo-2-hexulofuranosonsäure, Dikegulac
Größe auswählen
100 G
213,00 €
213,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
213,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18O7 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
213,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]21/D −20°, c = 2 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
88-90 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]O[H].CC1(C)OC[C@@H]2O[C@]3(OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1)C(O)=O
InChI
1S/C12H18O7.H2O/c1-10(2)15-5-6-7(17-10)8-12(16-6,9(13)14)19-11(3,4)18-8;/h6-8H,5H2,1-4H3,(H,13,14);1H2/t6-,7+,8-,12+;/m0./s1
InChIKey
ZFQRGFMVXLSLKZ-QCILGFJPSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)