Merck
634050
Sigma-Aldrich
5-Brom-1-(tert.-butyldimethylsilyl)-1H-indol
97%
Synonym(e):
5-Brom-1-TBDMS-1H-indol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H20BrNSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.574
bp
158 °C/0.10 mmHg
Dichte
1.224 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)[Si](C)(C)n1ccc2cc(Br)ccc12
InChI
1S/C14H20BrNSi/c1-14(2,3)17(4,5)16-9-8-11-10-12(15)6-7-13(11)16/h6-10H,1-5H3
InChIKey
WBOWSDFSONZNEE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)