Merck
633550
Sigma-Aldrich
4-Methylthiophen-2-Carboxylsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
122-126 °C (lit.)
SMILES String
Cc1csc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O2S/c1-4-2-5(6(7)8)9-3-4/h2-3H,1H3,(H,7,8)
InChIKey
YCIVJGQMXZZPAB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)