Wichtige Dokumente
633291
N-Propionyloxy-d5-succinimid
98 atom % D
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C7H9NO4/c1-2-7(11)12-8-5(9)3-4-6(8)10/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2
InChIKey
AASBXERNXVFUEJ-ZBJDZAJPSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)