Wichtige Dokumente
633240
Methanol -Lösung
contains 0.50 % (v/v) triethylamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1.11 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
410 mmHg
Form
liquid
Enthält
0.50 % (v/v) triethylamine
Expl.-Gr.
5.5-44 % (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-98 °C (lit.)
Format
mixture
SMILES String
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)