Merck
633046
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-4-Methylthiophen
97%
Synonym(e):
1-(4-Methyl-2-thienyl)-ethanon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5600 (lit.)
bp
108-109 °C (lit.)
Dichte
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1csc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C7H8OS/c1-5-3-7(6(2)8)9-4-5/h3-4H,1-2H3
InChIKey
NFZNHUNPIJPRMP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
221.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
105 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)