Merck
632937
Sigma-Aldrich
[3-(Trifluormethyl)-phenyl]-thioharnstoff
97%
Synonym(e):
1-[3-(Trifluormethyl)-phenyl]-2-thioharnstoff, 3-(Trifluormethyl)-phenylthioharnstoff
About This Item
Lineare Formel:
CF3C6H4NHCSNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
104-108 °C (lit.)
SMILES String
NC(=S)Nc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3N2S/c9-8(10,11)5-2-1-3-6(4-5)13-7(12)14/h1-4H,(H3,12,13,14)
InChIKey
WKRUQAYFMKZMPJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)