Merck
632813
Sigma-Aldrich
3-Aminothiophen-2-Carboxamid
97%
Größe auswählen
1 G
47,30 €
47,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
47,30 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6N2OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
47,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
120-124 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
SMILES String
NC(=O)c1sccc1N
InChI
1S/C5H6N2OS/c6-3-1-2-9-4(3)5(7)8/h1-2H,6H2,(H2,7,8)
InChIKey
BKDZTJNNXCNSCK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)