Merck
632600
Sigma-Aldrich
2-(2-Chlorphenyl)benzimidazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H9ClN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
234-238 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Clc1ccccc1-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C13H9ClN2/c14-10-6-2-1-5-9(10)13-15-11-7-3-4-8-12(11)16-13/h1-8H,(H,15,16)
InChIKey
OILIYWFQRJOPAI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)