Wichtige Dokumente
710954
1,4-Dibrombutan-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Br(13CH2)4Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.88
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
liquid
bp
63-65 °C/6 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-20 °C
Dichte
1.841 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
Br[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChIKey
ULTHEAFYOOPTTB-JCDJMFQYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?