Wichtige Dokumente
632104
1,3-Diethynylbenzol
97%
Synonym(e):
1,3-Bis(ethynyl)benzene, m-Diethynylbenzene
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5820 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
Dichte
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C#Cc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C10H6/c1-3-9-6-5-7-10(4-2)8-9/h1-2,5-8H
InChIKey
PNXLPYYXCOXPBM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
163.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?