Merck
632074
Sigma-Aldrich
3-Cyclopentyl-1-Propyn
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4490 (lit.)
bp
132-134 °C (lit.)
Dichte
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C#CCC1CCCC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-5-8-6-3-4-7-8/h1,8H,3-7H2
InChIKey
VBTCAHMANZTRMG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
69.8 °F
Flammpunkt (°C)
21 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)