631965
Calciumzirkonat
nanopowder, <50 nm particle size (BET), 99.7% trace metals basis
Synonym(e):
Calciumzirconiumoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.7% trace metals basis
Form
nanopowder
Oberflächenbereich
55-65 m2/g
Partikelgröße
<25 nm (XRD)
<50 nm (BET)
mp (Schmelzpunkt)
2250-2550 °C (lit.)
Dichte
5.11 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Ca++].[O-][Zr]([O-])=O
InChI
1S/Ca.3O.Zr/q+2;;2*-1;
InChIKey
BJJVDFHQHSBAFC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable