572330
Cer(IV)-oxid, mit Gadolinium dotiert
nanopowder, contains 10 mol % gadolinium as dopant
Synonym(e):
Gadolinium doped ceria
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
nanopowder
Enthält
10 mol % gadolinium as dopant
Zusammensetzung
Ce0.9Gd0.1O2
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cerium
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Oberflächenbereich
>100 m2/g
Partikelgröße
5-10 nm (crystallite size)
<500 nm (secondary)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
SMILES String
[Gd].O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.Gd.2O
InChIKey
ZBPTVGKVCOMWPA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.