Merck
631957
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydrobenzofuran-5-Carboxaldehyd
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.6000 (lit.)
bp
88-89 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
1.177 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=Cc1ccc2OCCc2c1
InChI
1S/C9H8O2/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-2,5-6H,3-4H2
InChIKey
WEBVDBDZSOJGPB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup