Wichtige Dokumente
631949
Methyl-4-hydroxy-3-Jodbenzoat
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7IO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
155-159 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1ccc(O)c(I)c1
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4,10H,1H3
InChIKey
PXNOLLHARLSLHY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Ryan F Yoshimura et al.
Neuropharmacology, 126, 38-47 (2017-08-27)
Autism spectrum disorder (ASD) is associated with two core symptoms (social communication deficits and stereotyped repetitive behaviors) in addition to a number of comorbidities. There are no FDA-approved drugs for the core symptoms and the changes that underlie these behaviors