Merck
606472
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzoesäure-13C7
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
HO13C6H413CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
214-215 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
O[13C](=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChIKey
FJKROLUGYXJWQN-BNUYUSEDSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)