631655
2,2′-Bis(methoxymethoxy)-1,1′-Binaphthalin
97%
Synonym(e):
2,2′-Bis(methoxymethoxy)-1,1′-binaphthyl
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
92-96 °C (lit.)
SMILES String
COCOc1ccc2ccccc2c1-c3c(OCOC)ccc4ccccc34
InChI
1S/C24H22O4/c1-25-15-27-21-13-11-17-7-3-5-9-19(17)23(21)24-20-10-6-4-8-18(20)12-14-22(24)28-16-26-2/h3-14H,15-16H2,1-2H3
InChIKey
YIAQRNNJNMLGTP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable